3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303493-1G
PC303493-5G
APOSPC303493-1GEA
5630
CZK
APOSPC303493-1G
APOSPC303493-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O₃ MW: 267.024 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640087 CAS číslo: 1784368-01-9 |