Tisk…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303492-1G PC303492-5G
APOSPC303492-1GEA 11910 CZK
APOSPC303492-1G APOSPC303492-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzylamine
Vzorec: C₈H₈BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640086
CAS číslo: 1891768-27-6