Tisk…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303491-1G PC303491-5G
APOSPC303491-1GEA 11910 CZK
APOSPC303491-1G APOSPC303491-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640085
CAS číslo: 1889215-54-6