Tisk…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303490-1G PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA 9260 CZK
APOSPC303490-1G APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640084
CAS číslo: 1892087-78-3