Tisk…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303487-1G PC303487-5G PC303487-25G PC303487-100G
APOSPC303487-1GEA 5630 CZK
APOSPC303487-1G APOSPC303487-5G APOSPC303487-25G APOSPC303487-100G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28629022
CAS číslo: 1782614-60-1