Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303484-1G PC303484-5G
APOSPC303484-1GEA 9260 CZK
APOSPC303484-1G APOSPC303484-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486525
CAS číslo: 1824089-00-0