Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303483-1G PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA 7940 CZK
APOSPC303483-1G APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄BrClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28060774
CAS číslo: 1532518-77-6