Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303482-1G PC303482-5G
APOSPC303482-1GEA 6580 CZK
APOSPC303482-1G APOSPC303482-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂FO
MW: 271,899 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733955
CAS číslo: 1070892-56-6