Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 11910 CZK
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28060767
CAS číslo: 1780235-51-9