Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303480-1G PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA 22750 CZK
APOSPC303480-1G APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640081
CAS číslo: 1780668-50-9