Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 38350 CZK
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28060816
CAS číslo: 1823871-15-3