Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303477-1G PC303477-5G
APOSPC303477-1GEA 6580 CZK
APOSPC303477-1G APOSPC303477-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28060809
CAS číslo: 1785275-10-6