Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303476-1G PC303476-5G
APOSPC303476-1GEA 6220 CZK
APOSPC303476-1G APOSPC303476-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237.454 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486523
CAS číslo: 1781052-25-2