Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303473-1G PC303473-5G
APOSPC303473-1GEA 9260 CZK
APOSPC303473-1G APOSPC303473-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32265220
CAS číslo: 133013-32-8