Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303471-1G PC303471-5G
APOSPC303471-1GEA 6580 CZK
APOSPC303471-1G APOSPC303471-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂BrClF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640079
CAS číslo: 2168326-54-1