Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 5630 CZK
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31382551
CAS číslo: 2091606-48-1