Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303469-1G PC303469-5G
APOSPC303469-1GEA 11910 CZK
APOSPC303469-1G APOSPC303469-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
MW: 272.038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20485012
CAS číslo: 871325-57-4