Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303468-1G PC303468-250MG
APOSPC303468-1GEA 14880 CZK
APOSPC303468-1G APOSPC303468-250MG
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32265229
CAS číslo: 2385623-99-2