Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303467-1G PC303467-5G
APOSPC303467-1GEA 9260 CZK
APOSPC303467-1G APOSPC303467-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32265221
CAS číslo: 2092565-17-6