Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303464-10G PC303464-1G PC303464-5G
APOSPC303464-10GEA 29360 CZK
APOSPC303464-10G APOSPC303464-1G APOSPC303464-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23713159
CAS číslo: 1236538-66-1