Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 8770 CZK
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Bod tání: 40…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28143920
CAS číslo: 1517200-74-6