Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303457-1G PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA 6420 CZK
APOSPC303457-1G APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107274
CAS číslo: 1449008-15-4