Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 CZK
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26686407
CAS číslo: 1537364-77-4