Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 9260 CZK
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26686147
CAS číslo: 1537627-12-5