Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303454-1G PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA 19010 CZK
APOSPC303454-1G APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640076
CAS číslo: 2092617-82-6