Tisk…
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 6580 CZK
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29036608
CAS číslo: 1514304-24-5