Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303448-1G
APOSPC303448-1GEA 23970 CZK
APOSPC303448-1G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987590
CAS číslo: 1250443-19-6