Tisk…
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303447-1G PC303447-5G
APOSPC303447-1GEA 5790 CZK
APOSPC303447-1G APOSPC303447-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,6-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
MW: 232.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28383744
CAS číslo: 1516081-14-3