Tisk…
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303445-1G PC303445-250MG
APOSPC303445-1GEA 16530 CZK
APOSPC303445-1G APOSPC303445-250MG
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640075
CAS číslo: 2514730-07-3