2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303443-1G
PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA
9920
CZK
APOSPC303443-1G
APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Vzorec:
C₇H₆F₃N MW: 161,124 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26687840 CAS číslo: 1536760-94-7 |