Tisk…
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303442-1G PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA 9920 CZK
APOSPC303442-1G APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
MW: 171.119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640073
CAS číslo: 1533973-82-8