2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303439-1G
PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA
4960
CZK
APOSPC303439-1G
APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.119 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20643360 CAS číslo: 65829-28-9 |