6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303438-1G
PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA
1160
CZK
APOSPC303438-1G
APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrF₂N MW: 217.998 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23381286 CAS číslo: 1207875-87-3 |