Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303437-1G PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA 7440 CZK
APOSPC303437-1G APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO
MW: 236,014 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28099964
CAS číslo: 1502530-72-4