Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 5790 CZK
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379809
CAS číslo: 1263376-72-2