Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 8900 CZK
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26679577
CAS číslo: 1513330-68-1