5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303430-1G
PC303430-5G
APOSPC303430-1GEA
6950
CZK
APOSPC303430-1G
APOSPC303430-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
5-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄BrF₂NO MW: 236,014 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28737879 CAS číslo: 1626337-90-3 |