Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 5960 CZK
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255,444 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737912
CAS číslo: 1807172-38-8