Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303428-1G PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA 5960 CZK
APOSPC303428-1G APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2387460-69-5