5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303427-1G
PC303427-5G
APOSPC303427-1GEA
10580
CZK
APOSPC303427-1G
APOSPC303427-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
5-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₆BrF₂N MW: 222,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04972476 CAS číslo: 887585-92-4 |