Tisk…
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303426-1G PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA 12830 CZK
APOSPC303426-1G APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28131371
CAS číslo: 1780302-08-0