3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303424-1G
PC303424-5G
APOSPC303424-1GEA
8270
CZK
APOSPC303424-1G
APOSPC303424-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₉H₇F₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29764385 CAS číslo: 1951441-62-5 |