Tisk…
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 2240 CZK
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Vzorec: C₁₃H₈BrClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640070
CAS číslo: 2514625-32-0