4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303421-10G
PC303421-1G
PC303421-5G
APOSPC303421-10GEA
11840
CZK
APOSPC303421-10G
APOSPC303421-1G
APOSPC303421-5G
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(3,5-Difluorophenoxy)-3-bromoaniline
Vzorec:
C₁₂H₈BrF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17121998 CAS číslo: 1483390-41-5 |