Tisk…
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303420-1G PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA 29760 CZK
APOSPC303420-1G APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640069
CAS číslo: 2300095-53-6