Tisk…
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 19840 CZK
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12789858
CAS číslo: 1247452-70-5