2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303418-1G
PC303418-25G
PC303418-5G
APOSPC303418-1GEA
4040
CZK
APOSPC303418-1G
APOSPC303418-25G
APOSPC303418-5G
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide
Vzorec:
C₈H₇F₂NO MW: 171,144 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20700103 CAS číslo: 399-34-8 |