Tisk…
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 5290 CZK
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271.159 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640063
CAS číslo: 184969-54-8