Tisk…
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 2070 CZK
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28404281
CAS číslo: 1369254-44-3