6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303409-1G
PC303409-250MG
APOSPC303409-1GEA
18520
CZK
APOSPC303409-1G
APOSPC303409-250MG
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆ClFO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24687551 CAS číslo: 1350325-23-3 |